144169
2,3-Hexanedione
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
Acétyl butyryle
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.9 (vs air)
Pression de vapeur
10 mmHg ( 20 °C)
Pureté
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
Point d'ébullition
128 °C (lit.)
Densité
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-6(8)5(2)7/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
MWVFCEVNXHTDNF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup