Y0002007
Sulfobutylbetadex impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,4-Butane sultone, 4-Hydroxybutane-1-sulfonic acid δ-sultone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
betadex
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.464 (lit.)
Point d'ébullition
>165 °C/25 mmHg (lit.)
Pf
12-15 °C (lit.)
Densité
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=S1(=O)CCCCO1
InChI
1S/C4H8O3S/c5-8(6)4-2-1-3-7-8/h1-4H2
Clé InChI
MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
309.2 °F
Point d'éclair (°C)
154 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)