Y0001990
Fipronil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Fipronil
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fipronil
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1c(c(nn1-c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N)S(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H4Cl2F6N4OS/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)26(25)12(18,19)20/h1-2H,22H2
Clé InChI
ZOCSXAVNDGMNBV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable