Y0001792
Nalidixic acid impurity C
EuropePharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Diethyl ethoxymethylenemalonate, DEEMM, Ethoxymethylenemalonic acid diethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nalidixic acid
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
Point d'ébullition
279-281 °C (lit.)
Densité
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCO\C=C(\C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-4-13-7-8(9(11)14-5-2)10(12)15-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
LTMHNWPUDSTBKD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
291.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
144 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)