Y0001617
Ketotifen for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ketotifen fumarate salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ketotifen
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN1CCC(\CC1)=C2/c3ccccc3CC(=O)c4sccc24
InChI
1S/C19H19NOS.C4H4O4/c1-20-9-6-13(7-10-20)18-15-5-3-2-4-14(15)12-17(21)19-16(18)8-11-22-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-5,8,11H,6-7,9-10,12H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
Clé InChI
YNQQEYBLVYAWNX-WLHGVMLRSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)