Y0001493
Furosemide for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Furosemide, 4-Chloro-N-furfuryl-5-sulfamoylanthranilic acid, 5-(Aminosulfonyl)-4-chloro-2-([2-furanylmethyl]amino)benzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
furosemide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
220 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NS(=O)(=O)c1cc(C(O)=O)c(NCc2ccco2)cc1Cl
InChI
1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
Clé InChI
ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC12A1(6557)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)