Y0001055
Tributyl acetylcitrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Tributyl 2-acetylcitrate, Acetyl tributyl citrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Pression de vapeur
0.26 psi ( 20 °C)
0.8 psi ( 55 °C)
Description
API family: acetyltributyl citrate
Famille d'API
acetyltributyl citrate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
Densité
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCC)(OC(C)=O)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C20H34O8/c1-5-8-11-25-17(22)14-20(28-16(4)21,19(24)27-13-10-7-3)15-18(23)26-12-9-6-2/h5-15H2,1-4H3
Clé InChI
QZCLKYGREBVARF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
422.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
217 °C - closed cup