Y0001040
Mesityl oxide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Methyl-3-penten-2-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
teicoplanin, cilastatin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
Point d'ébullition
130 °C (lit.)
Pf
-41.5 °C (lit.)
Densité
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/C6H10O/c1-5(2)4-6(3)7/h4H,1-3H3
Clé InChI
SHOJXDKTYKFBRD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)