Y0000884
Carprofen for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Carprofen, 6-Chloro-α-methyl-9H-carbazole-2-acetic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
carprofen
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C(O)=O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)
Clé InChI
PUXBGTOOZJQSKH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTGS2(5743)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)