Y0000775
Benzbromarone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-(3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoyl)-2-ethylbenzofuran
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
benzbromarone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(Br)c(O)c(Br)c3
InChI
1S/C17H12Br2O3/c1-2-13-15(10-5-3-4-6-14(10)22-13)16(20)9-7-11(18)17(21)12(19)8-9/h3-8,21H,2H2,1H3
Clé InChI
WHQCHUCQKNIQEC-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SLC22A12(116085)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)