Y0000512
Emedastine impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-(2-Ethoxyethyl)-2-(hexahydro-1H-1,4-diazepin-1-yl)-1H-benzimidazole
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
emedastine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement