Y0000119
Hydroxyurée
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Hydroxycarbamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
hydroxycarbamide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(=O)NO
InChI
1S/CH4N2O2/c2-1(4)3-5/h5H,(H3,2,3,4)
Clé InChI
VSNHCAURESNICA-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... RRM1(6240) , RRM2(6241) , RRM2B(50484)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 1B - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable