Y0000098
Pentoxyverine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Phenyl-1-cyclopentanecarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pentoxyverine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
159-161 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14O2/c13-11(14)12(8-4-5-9-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H,13,14)
Clé InChI
RHPCYZLXNNRRMB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable