Y0000031
Salbutamol impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,1′-[Oxybis[methylene(4-hydroxy-1,3-phenylene)]]bis[2-[(1,1- dimethylethyl)amino]ethanol]
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
salbutamol, albuterol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement