Key Documents
W440201
Sigma-Aldrich
3-Octyl butyrate
natural (US), ≥98%
Synonyme(s) :
Octan-3-yl butanoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H24O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.32
Numéro FEMA:
4402
Code UNSPSC :
12164502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
Kosher
natural (US)
Niveau de qualité
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
FDA 21 CFR 117
Pureté
≥98%
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; musty; citrus; fruity
InChI
1S/C12H24O2/c1-4-7-8-10-11(6-3)14-12(13)9-5-2/h11H,4-10H2,1-3H3
Clé InChI
USSKZVIXWTWCGK-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Clause de non-responsabilité
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable