T1423025
Ticlopidine impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6-(2-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ticlopidine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[s]1c2c(cc1)CCN(C2)Cc3c(cccc3)Cl
InChI
1S/C14H14ClNS/c15-13-4-2-1-3-12(13)9-16-7-5-11-6-8-17-14(11)10-16/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2
Clé InChI
HPUZXEAFETYUCC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement