T0100000
Testosterone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
17β-hydroxy-3-oxo-4-androstène, 4-androstène-17β-ol-3-one, trans-testostérone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
testosterone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
Clé InChI
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
Informations sur le gène
human ... AR(367)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)