Documents
S4133
Supelco
Gel de silice
100-200 mesh (75-150 μm), pore size 25 Å (average pore diameter)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23201100
ID de substance PubChem :
Description
Suitable for column chromatography
Taille des particules
100-200 mesh (75-150 μm)
Dimension de pores
25 Å (average pore diameter)
Point d'ébullition
2230 °C
Pf
>1600 °C
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4