Principaux documents
EP6731070166
Eppendorf® Door Lock For CellXpert CO2 Incubator
retrofittable
Synonyme(s) :
Eppendorf® Door Lock For CellXpert CO2 Incubator, Incubators
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 6731070166
Catégories apparentées
Description générale
Door lock to fit CellXpert C170i CO2 incubators. Fully retrofittable by end user and requires no service engineer.
Caractéristiques et avantages
  • Retrofittable to all CellXpert C170i produced after January 2022 (Serial number > 6731LH322982)
  • No Eppendorf Service required for installation
  • No control by user management system or open/close status tracking
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG