PHR8931
Lisinopril S,S,S-diketopiperazine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
(S)-2-{(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl}-4-phenylbutanoic acid, (2S)-2-[(3S,8aS)-3-(4-Aminobutyl)-1,4-dioxohexahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2(1H)-yl]-4-phenylbutanoic acid, Lisinopril EP Impurity C
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable