PHR8773
Temazepam Related Compound G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
(3RS)-7-Chloro-1,4-dimethyl-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-2,3-dione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Chaîne SMILES
Clc1cc2c(cc1)N(C(=O)C(=O)N(C2c3ccccc3)C)C
InChI
1S/C17H15ClN2O2/c1-19-14-9-8-12(18)10-13(14)15(11-6-4-3-5-7-11)20(2)17(22)16(19)21/h3-10,15H,1-2H3
Clé InChI
WKJQSJGQLLOTCI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable