PHR3746
Lufenuron Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
N-[(2,5-Dichloro-4-hydroxyphenyl)carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1370724
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)