Documents
PHR3650
5′ -Cytidylic Acid
new
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
Cytidine 5′-monophosphate, 5′-CMP, 5′-Cytidylic acid, C-5′-P
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H14N3O8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.20
Numéro Beilstein :
46982
Numéro MDL:
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1162126
Conditionnement
pkg of 1G
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H14N3O8P/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H2,10,11,15)(H2,16,17,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Clé InChI
IERHLVCPSMICTF-XVFCMESISA-N
Autres remarques
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable