PHR3312
Doxazosin Related Compound D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
1,4-Benzodioxan-2-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1225463
Conditionnement
pkg of 50 mg
Pf
126-130 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OC(=O)C1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H8O4/c10-9(11)8-5-12-6-3-1-2-4-7(6)13-8/h1-4,8H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
HMBHAQMOBKLWRX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)