PHR2998
Amitraz Related Compound C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
N,N′-Bis(2,4-xylyl)formamidine, N,N′-Bis(2,4-dimethylphenyl)methanimidamide
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 640
traceable to USP 1028032
Famille d'API
amitraz
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
N(c2c(cc(cc2)C)C)C=Nc1c(cc(cc1)C)C
InChI
1S/C17H20N2/c1-12-5-7-16(14(3)9-12)18-11-19-17-8-6-13(2)10-15(17)4/h5-11H,1-4H3,(H,18,19)
Clé InChI
BWNKORZLHTWKHL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable