Yes, this product can be used for quantitative analysis.
PHR2972
Castor Oil
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Castor oil
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1096826
Famille d'API
castor oil
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 200 mg
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
pb
313 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
O(C(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC)C(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC
Clé InChI
ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
awg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
-
Castor Oil, pharmaceutical secondary standard, certified reference material, PHR2972, is it can be used for quantitative analysis?
1 réponse-
Utile ?