PHR2614
Valproic Acid Impurity H
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Valeronitrile, Butyl cyanide, Pentanenitrile
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
valproic acid
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 100 mg
Indice de réfraction
n20/D 1.397 (lit.)
Point d'ébullition
139-141 °C (lit.)
Pf
−96 °C (lit.)
Densité
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCC#N
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3
Clé InChI
RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)