PHR1984
Ibuprofen Impurity I
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
100
300
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page