PHR1951
Caffeine Impurity E Nitrate (Caffeidine Nitrate)
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
N,1-Dimethyl-4-(Methylamino)-1H-Imidazole-5-Carbocamide Nitrate (Caffeine Impurity E Nitrate) (Caffeidine Nitrate), N,1-DIMETHYL-4-(METHYLAMINO)-1H-IMIDAZOLE-5-CARBOXAMIDE NITRATE
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
caffeine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 30 mg
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)