Principaux documents
PHR1358
Supelco
DMDM Hydantoin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
DMDMH
1 ML
112,00 €
112,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
112,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
112,00 €
Disponible pour expédition le11 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
dmdm hydantoin
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards..
Application
DMDM Hydantoin may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in cosmetics by thermal desorption electrospray ionization mass spectrometry (TD-ESI-MS).[1]
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Remarque sur l'analyse
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note de bas de page
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA1411 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Using thermal desorption electrospray ionization mass spectrometry to rapidly determine antimicrobial preservatives in cosmetics
Cho YT, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 30(21), 2315-2322 (2016)