P2810000
Prednisolone sodium phosphate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Prednisolone 21-phosphate disodium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
prednisolone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])OCC(=O)C1(C2(C(C3C(C4(C(=CC(=O)C=C4)CC3)C)C(C2)O)CC1)C)O
InChI
1S/C21H29O8P.2Na/c1-19-7-5-13(22)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(25,17(24)11-29-30(26,27)28)20(15,2)10-16(23)18(14)19;;/h5,7,9,14-16,18,23,25H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3,(H2,26,27,28);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
VJZLQIPZNBPASX-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Conditionnement