P2155005
Plastic additive 05
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Epoxidized linseed oil, ELO, Linseed oil, epoxidized
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
EDQM
Densité
1.034 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
590.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
310.00 °C - closed cup