Principaux documents
NIST1679C
Carbon monoxide in nitrogen
NIST® SRM® 1679c,nominal 100 μmol/mol
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of cylinder
Fabricant/nom de marque
NIST®
Application(s)
air monitoring
environmental
Format
mixture
Description générale
This Standard Reference Material (SRM) is a primary gas mixture for which the amount-of-substance fraction, expressed as concentration, may be related to secondary working standards. This SRM is intended for the calibration of instruments used for carbon monoxide determinations and for other applications. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 1679C_cert
SRM 1679C_SDS
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Carbon dioxide (CO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon dioxide (CO2), Water (H2O), Methane (CH4), Total Hydrocarbon, Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :