Principaux documents
I0890
Sigma-Aldrich
Immersion oil
viscosity 1,250 cSt (lit.)
100 ML
65,10 €
500 ML
214,00 €
65,10 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
65,10 €
500 ML
214,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12171500
Nomenclature NACRES :
NA.47
65,10 €
Date d'expédition estimée le30 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Viscosité
1,250 cSt(lit.)
Application(s)
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Description générale
Immersion oil has a larger impact on 3D resolution. Specifically, matching the immersion oil refractive index to glass, reliably enhances the ability to visualize dendritic spines.[1]
Application
Immersion oil has been used in epifluorescent microscopy and cell identification.[2]
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Morphological controls on cannibalism in a planktonic marine phagotroph
Martel, et al.
Protist, 159(1), 41-51 (2008)
Impact of immersion oils and mounting media on the confocal imaging of dendritic spines.
Peterson BM, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 242, 106-111 (2015)