Principaux documents
ERMAE638
Magnesium, 26Mg (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
4 ML
844,00 €
844,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
4 ML
844,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
844,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
ERM®
Pureté isotopique
 26Mg
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
neat
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMAE638
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1