Principaux documents
ERMAE637
Magnesium, 24Mg (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
4 ML
844,00 €
844,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
4 ML
844,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
844,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
ERM®
Pureté isotopique
 24Mg
Fabricant/nom de marque
JRC
Format
neat
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMAE637
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
ERM is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable