Principaux documents
ERMAD483
Porcine pDNA calibrant
ERM®, certified reference material
1 EA
223,00 €
223,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
223,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
223,00 €
Date d'expédition estimée le13 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
general analytical
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMAD483
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1