Principaux documents
CRMUPMLUB
Flash Point Standard
PMCC ASTM D 93 Proc B (105.7 °C)
250 ML
332,00 €
332,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
332,00 €
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
332,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
according to ASTM® D93
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
petroleum
pharmaceutical
Format
neat
Description générale
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cleveland Open Cup Flash Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
158.0 °F
Point d'éclair (°C)
70 °C