Principaux documents
CRMUPMGO
Flash Point Standard
PMCC ASTM D 93 Proc A (57.3 °C)
250 ML
409,00 €
409,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
409,00 €
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
409,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Agence
according to ASTM® D93
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
petroleum
pharmaceutical
Format
neat
Description générale
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Flash Point standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to ISO 17034 under UKAS accreditation
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
140.0 °F
Point d'éclair (°C)
60 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1