C2385000
Clonazepam
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-(2-Chlorophenyl)-7-nitro-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
clonazepam
Fabricant/nom de marque
EDQM
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1ccccc1C2=NCC(=O)Nc3ccc(cc23)N(=O)=O
InChI
1S/C15H10ClN3O3/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(19(21)22)5-6-13(11)18-14(20)8-17-15/h1-7H,8H2,(H,18,20)
Clé InChI
DGBIGWXXNGSACT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable