BX16361
Buffer pH 10.0 Clear
certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mL
Application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
Format
mixture
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
- Calibration of pH meters and electrodes
- Quality control of pH measurements
- Analytical method development and validation
Caractéristiques et avantages
- Solution that is stable, ready to use, and have long minimumshelf life
- Available in asealed bottle with convenient packaging to protect against contamination
- Accompanied witha certificate of analysis (CoA) for an effective audit
- Precise pHcontrol with this solution, ensuring accuracy in experiments
- Reliable andreproducible results for consistent outcome
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)