BP555
2-Trifluoromethylthioxanthone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-one
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
flupentixol
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
BP
Pf
147-151 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C14H7F3OS/c15-14(16,17)8-5-6-12-10(7-8)13(18)9-3-1-2-4-11(9)19-12/h1-7H
Clé InChI
NEWRXGDGZGIHIS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)