B1152050
Bromperidol decanoate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Decanoic acid 4-(4-bromophenyl)-1-[4-(4-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-4-piperidinyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
bromperidol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)(OC(=O)CCCCCCCCC)c3ccc(cc3)Br
InChI
1S/C31H41BrFNO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-30(36)37-31(26-14-16-27(32)17-15-26)20-23-34(24-21-31)22-9-10-29(35)25-12-18-28(33)19-13-25/h12-19H,2-11,20-24H2,1H3
Clé InChI
ZINCPWWBSRSXBH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement