92413
D-(+)-Melibiose
analytical standard
Synonyme(s) :
6-O-α-D-Galactopyranosyl-D-glucose
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Activité optique
[α]/D 137.0±3.0°, 10 hr, c = 5 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
oligosaccharides
Impuretés
≤7.0% water
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10-,11+,12-/m0/s1
Clé InChI
AYRXSINWFIIFAE-GFRRCQKTSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable