Key Documents
90336
Supelco
Sebacic acid bis(N-succinimidyl) ester
≥97.0%
Synonyme(s) :
DSSeb, Di(N-succinimidyl) sebacate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H24N2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.39
Numéro Beilstein :
6880740
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (CHN)
≥97.0%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
162-167 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(CCCCCCCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C18H24N2O8/c21-13-9-10-14(22)19(13)27-17(25)7-5-3-1-2-4-6-8-18(26)28-20-15(23)11-12-16(20)24/h1-12H2
Clé InChI
XPKIVYVYXKPGBP-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Autres remarques
Reagent for crosslining peptides and proteins
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable