Principaux documents
900642
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, Pure
≥99.5%, ZerO2®, 200 proof, anhydrous
Synonyme(s) :
Degassed and low oxygen ethanol, Ethanol ZerO2®, Ethanol, absolute alcohol, non-denatured ethanol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Ethyl alcohol, Pure, 200 proof, anhydrous, ZerO2®, ≥99.5%
Qualité
ZerO2®
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
Essai
≥99.5%
Forme
liquid
Limite d'explosivité
3.1-27.7 % (lit.)
Concentration
200 proof
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.005% water
water
pb
78 °C (lit.)
Pf
-114 °C (lit.)
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Informations légales
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Yihua Chen et al.
Nature communications, 10(1), 1112-1112 (2019-03-09)
Further minimizing the defect state density in the semiconducting absorber is vital to boost the power conversion efficiency of solar cells approaching Shockley-Queisser limit. However, it lacks a general strategy to control the precursor chemistry for defects density reduction in