Documents
900637
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloroéthane
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Synonyme(s) :
Chlorure d’éthylène, Dichlorure d’éthylène
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.96
Numéro Beilstein :
605264
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ZerO2®
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.4 (20 °C, vs air)
Pression de vapeur
87 mmHg ( 25 °C)
Pureté
99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
775 °F
Limite d'explosivité
15.6 %
Impuretés
≤0.003% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
Point d'ébullition
83 °C (lit.)
Pf
−35 °C (lit.)
Densité
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
Clé InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Informations légales
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)