87996
Bromure de tétraoctylammonium
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (AT)
About This Item
Produits recommandés
Description
cationic
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (AT)
Forme
crystals
Qualité
LiChropur™
Technique(s)
ion pair chromatography: suitable
Pf
95-98 °C (lit.)
95-98 °C
λ
10 % in methanol
Absorption UV
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Adéquation
corresponds to standard for filter test
Chaîne SMILES
[Br-].CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
QBVXKDJEZKEASM-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup