85100
Essence
purum, bp 80-110 °C
Synonyme(s) :
Benzène de pétrole, Essence
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Forme
liquid
Point d'ébullition
80-110 °C
Densité
0.70 g/mL at 20 °C
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-56.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-49 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves