Principaux documents
56681
Supelco
Hydrocarbon Kit acc. to DIN EN 14039/ISO 16703
Synonyme(s) :
Alkane content in waste and soil according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit, Mineral oil content in waste and soil according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit, Waste hydrocarbon content in waste and soil according DIN EN 14039/ISO 16703, Kit
1 KIT
792,00 €
792,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KIT
792,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41113319
Nomenclature NACRES :
NA.21
792,00 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Agence
DIN
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
Application
The hydrocarbon kit is intended to be used for the determination of hydrocarbons in solid waste, within a boiling point range of 175 °C to 525 °C, by gas chromatography and in accordance with DIN EN 14039 and ISO 16703. The hydrocarbons include n-alkanes from C10H22 to C40H82, isoalkanes, cycloalkanes, alkyl benzenes, alkyl napthalenes, and polycyclic aromatic compounds.
Composants
Kit entält:
Mineralöl Standard für Kalibration 8 mg/mL in Heptan
Alkan Standardlösung
Heptan
Standardlösung für die Bestimmung der Retentionszeit
Florisil™ Tuben
Informations légales
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
24.8 °F
Point d'éclair (°C)
-4 °C
Les clients ont également consulté
Protocoles
Special mineral oil standard mixtures are gravimetrically produced for calibration.